Learn More
Metanol, reactivo ACS, ≥99,8%, Solstice
Código de producto. 15671610
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
6 x 500 mL
20 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
20 litros
4 litros
500 ml
paquete de 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15671610 500 mL 500 ml
15641610 1 L 1 litro
15651610 2.5 L 2.50 litro
15691610 6 x 500 mL paquete de 6
15678320 4 L 4 litros
15681610 6 x 1 L paquete de 6
15661610 20 L 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15671610 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 179337500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.10€
    35.62€ / 500 ml
    Ahorro 13.48€
    27% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS,≥ 99,8 %
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol
Punto de fusión -98 °C (literatura)
Nombre de nota Reactivo ACS, ≥99,8%
% máx. CAS 100.0000%
Densidad 0,791 g/mL a 25 °C(lit.)
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación de 11 °C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OH
Número UN UN1230
Beilstein 1098229
Punto de ebullición de 64,7 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04
Porcentaje de pureza >99.8%
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301+H311+H331-Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.