Learn More
Metanol, ACS, absoluto, acetona baja, >99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480520
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
500 ml
11480520 500 mL 500 ml
11388267 1 L 1 litro
11368267 4 x 1 L 4 litros
11378267 4 L 4 litros
4 options
Código de producto. 11480520
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 031721.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 67-56-1 | CH4O | 32.04 g/mol
Methanol is useful in the synthesis of nucleic acids and peptides. It is used as an antifreeze, solvent, fuel, and as a denaturant for ethanol. It is also used for producing biodiesel. It is used for the synthesis of formaldehyde and acetic acid. It is also useful to make chemicals, to remove water from automotive and aviation fuels, as a solvent for paints and plastics, and as an ingredient in a wide variety of products. It plays an important role for the measurement of methyl ester content of pectin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol
Punto de fusión °C to 98°C
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 0.791
Punto de ebullición 64.7°C
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación 11°C (52°F)
Olor Mild
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.329
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.8%
Presión de vapor 128 hPa (96mm Hg) at 20°C
Beilstein 1098229
Información de solubilidad Miscible with water and most of the organic solvents including ethyl acetate,toluene,dichloromethane,chloroform,tetrahydrofuran,and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: methanol