Learn More
Metanol, absoluto sin acetona, Solstice
Código de producto. 15697930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 L
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. Cantidad Envase
15697930 4 L Frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 15697930 Proveedor Fluka N.º de proveedor M17751GA
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol
CAS 67-56-1
Densidad 0,791 g/mL a 25 °C
Cantidad 4 L
Límite de explosión 0.36
Temperatura de inflamación 9 °C (48,2 °F)
Punto de ignición 725 °F
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular CH4O
Fórmula lineal CH3OH
Presión de vapor 410mmHg (50 °C), 97,68 mmHg (20 °C)
Número MDL MFCD00004595
Número UN UN1230
Beilstein 1098229
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
Nombre IUPAC metanol
Peso molecular (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Formula Weight (peso de la fórmula) 32,04 g/mol