Learn More
Metanol, >99 %, Chem-Lab
Código de producto. 13298233
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Envase:
Polietileno
Tamaño de la unidad:
5 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13298233 5 L Polietileno 5 litros
1 options
Código de producto. 13298233 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL00.1301.5000
Metanol puro para uso en laboratorio.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol
CAS 67-56-1
Densidad 0.79g/mL
Cantidad 5 L
Envase Polietileno
Fórmula molecular CH4O
Número MDL MFCD00004595
Número UN UN1230
Agua <0.2%
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
Nombre IUPAC metanol
Peso molecular (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04g/mol
Porcentaje de pureza >99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol p.
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol