Learn More
Metanol, 99,9 %, para grado HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10093880 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 l
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10093880 2.5 l Frasco de vidrio 2.50 LT
10444853 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10093880 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 325740025
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 67-56-1, CH4O, 32.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alcohol metílico, alcoholes de madera, alcohol de madera, nafta de madera, metilol, hidróxido de metilo, alcohol piroxílico, alcohol colonial, alcohol colombiano, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metanol
Punto de fusión -98.0 °C
Absorbancia (celda de 1 cm frente a agua de grado de HPLC), (celda de 1 cm frente a agua de grado de HPLC) a 0 nm, 0.005 máx. a 250 nm, 0.005 máx. a 260 nm, 0.01 máx. a 240 nm, 0.05 máx. a 230 nm, 0.1 máx. a 220 nm, 0.2 máx. a 210 nm
Color Incolora
Acidez 0.0002 meq/g máx.
Alcalinidad 0.0002 meq/g máx.
Densidad 0.7910g/mL
Cantidad 2.5 l
Temperatura de inflamación 12 °C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción De 1.3280 a 1.3300
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Gravedad específica 0.791
Fórmula lineal CH3OH
Viscosidad 0.55 mPa.s (20 °C)
Agua 0.03 % máx.
Beilstein 01, IV, 1227
Fieser 11,322; 13,337
Índice Merck 15, 6029
Características ecológicas ACT Ecolabel (Silver)
Punto de ebullición 64.7°C
Información de solubilidad Solubilidad en agua: miscible con agua. Otras solubilidades: miscible con etanol, éter, benceno, cetonas y la mayoría de los demás disolventes orgánicos
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04
Porcentaje de pureza 99.9 %
Grado Gradiente HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.