Learn More
Metanol, 99,9 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10317360 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
25 LT
500 ML
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10317360 1 L 1 LT
10532971 500 mL 500 ML
10327360 2.5 L 2.50 LT
10012973 10 L 10 LT
10547183 25 L 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10317360 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 176840010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.55€
    34.65€ / 1 litros
    Ahorro 6.90€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 67-56-1 | CH4O | 32.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol
Punto de fusión -98.0°C
Densidad 0.7910g/mL
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 12°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3280 to 1.3300
Residuos después de la evaporación 0.002% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Gravedad específica 0.791
Ácido valorable 0.0003 meq/g max.
Base valorable 0.0002 meq/g max.
Fórmula lineal CH3OH
Viscosidad 0.55 mPa.s (20°C)
Agua 0.05% max. (K.F.)
Punto de ebullición 64.7°C
Información de solubilidad Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Analítica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.