Learn More
Metanol, grado espectrofotométrico ACS, ≥ 99,9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15681460
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2 L
4 x 2 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 litros
500 ml
paquete de 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15681460 4 x 2 L Frasco de vidrio paquete de 4
15691460 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
15651460 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15671460 2 L Frasco de vidrio 2 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15681460 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 1549034X2L
Solicitar formato a granel o personalizado
Grado espectrofotométrico de la ACS,≥ 99,9 %
  • Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol
Punto de fusión -98°C (literature)
Nombre de nota ACS Spectrophotometric Grade, ≥99.9%
Absorbancia max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 280 nm, max. 0.04 at 260 nm, max. 0.10 at 240 nm, max. 0.20 at 230 nm, max. 0.40 at 220 nm, max. 0.80 at 210 nm, max. 1.00 at 205 nm
% máx. CAS ≤100.0000%
Densidad 0.791 g/mL at 25 °C(lit.)
Cantidad 4 x 2 L
Límite de explosión 0.36
Temperatura de inflamación 11°C
Punto de ignición 725°F
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.329
Fórmula lineal CH3OH
Presión de vapor 97.68mmHg (20°C), 410mmHg (50°C)
Número UN UN1230
Beilstein 1098229
Punto de ebullición 64°C to 65°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04
Porcentaje de pureza >99.9%
Grado Espectrofotometría