Learn More
Metanol, 99,8 %, para uso electrónico, sin residuos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359896 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2,5 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11359896 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
10133101 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359896 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 327900025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.65€
    78.00€ / 2.5 litros
    Ahorro 5.65€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 67-56-1 | CH4O | 32.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para uso en electrónica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol
Punto de fusión -98.0°C
Nombre de nota Residue Free
Densidad 0.7910g/mL
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 12°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3280 to 1.3300
Residuos después de la evaporación 0.0005% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%
Gravedad específica 0.791
Fórmula lineal CH3OH
Viscosidad 0.55 mPa.s (20°C)
Agua 0.1% max. (Coulometric)
Beilstein 01, IV, 1227
Fieser 11,322; 13,337
Índice Merck 15, 6029
Punto de ebullición 64.7°C
Información de solubilidad Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Electrónico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.