Learn More
Metanol-13C, TRC
Código de producto. 30482972
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482972 5 g 5 g
30471501 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30482972 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2599805G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14742-26-8
Fórmula molecular 13C H4 O
Peso molecular (g/mol) 33.03
Sinónimo Methanol-13C (6CI,8CI,9CI), Methanol-13C, Methyl-13C alcohol
Nombre IUPAC (1^{13}C)metanol
SMILES [13CH3]O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol-13C
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 33.0296