Learn More
Metanol-13C, d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methanol-13C','d4 |
| CAS | 32479-98-4 |
| Fórmula molecular | 13CD4O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Methan-13C-d3-ol-d |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1D3,2D |
| SMILES | [2H][13C]([2H])([2H])O[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 37.06 |