Learn More
Metanol con ácido fórmico al 0,1%, CHROMASOLV™ LC-MS, LabReady™ mezcla de disolventes, Solstice™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methanol with 0.1% formic acid |
| Punto de fusión | -97,68 °C (Los datos físicos son los del componente principal) |
| CAS | 67-56-1, 64-18-6 |
| Color | Incolora |
| Cantidad | 2.5 L |
| Fórmula molecular | CH4O |
| Número UN | UN1230 |
| Punto de ebullición | 64.7 °C (Los datos físicos son los del componente principal) |
| Clave InChI | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CO |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Methanol with 0.1% formic acid
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol, formic acid