Learn More
Ácido metanosulfonilacético, TRC
Código de producto. 30471438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30471438 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30471438 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM28760850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanesulfonylacetic Acid
CAS 2516-97-4
Fórmula molecular C3H6O4S
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6O4S/c1-8(6,7)2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
SMILES CS(=O)(=O)CC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-metilsulfonilacético
Peso molecular (g/mol) 138.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.9987