Learn More
Cloruro de metanosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491930 500 g 500 g
11660212 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11491930 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13383.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.48€
    43.65€ / 500 g
    Ahorro 8.83€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 124-63-0 | CH3ClO2S | 114.54 g/mol
Methanesulfonyl chloride is used as a reagent for conversion of alcohols to mesylate esters such as methanesulfonate, which is an intermediate in substitution reactions, elimination reactions, reductions, and rearrangement reactions viz. Beckmann rearrangement. It is an electrophile and acts as a source of CH3SO2+ group. It is also used to prepare beta-chloro sulfones, methanesulfonamide and heterocyclic compounds containing five membered sultones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de metanosulfonilo se utiliza como reactivo para la conversión de alcoholes en ésteres de mesilato, como el metansulfonato, que es un intermediario en reacciones de sustitución, reacciones de eliminación, reducciones y reacciones de reorganización, a saber, la transposición de Beckmann. Es un electrófilo y actúa como una fuente del grupo CH3SO2+. También se utiliza para preparar beta-clorosulfonas, metanosulfonamida y compuestos heterocíclicos que contienen cinco sultonas de miembros.
Solubilidad
Miscible con alcohol, éter y disolventes orgánicos. No miscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes y alcoholes. Es un lacrimógeno y reacciona con el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-63-0
Fórmula molecular CH3ClO2S
Peso molecular (g/mol) 114.54
Número MDL MFCD00007454
Clave InChI QARBMVPHQWIHKH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mesyl chloride, methylsulfonyl chloride, methyl sulfochloride, methanesulphonyl chloride, chloro methyl sulfone, methanesulfuryl chloride, methanesulfonic acid chloride, methyl sulfonyl chloride, chloromethyl sulfone, mesylchloride
PubChem CID 31297
Nombre IUPAC cloruro de metanosulfonilo
SMILES CS(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanesulfonyl chloride
Punto de fusión -33°C
Densidad 1.477
Punto de ebullición 161°C
Temperatura de inflamación 97°C (206°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Olor Pungent
Índice de refracción 1.452
Cantidad 500 g
Número UN UN3246
Beilstein 506297
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,5955
Información de solubilidad Miscible with alcohol,ether and organic solvents. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.55
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanesulfonyl chloride