Learn More
Anhídrido metanosulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methanesulfonic Anhydride |
| CAS | 7143-01-3 |
| Fórmula molecular | C2H6O5S2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Mesyl Anhydride, Methanesulfonyl Anhydride, NSC 65906 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6O5S2/c1-8(3,4)7-9(2,5)6/h1-2H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)OS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | metansulfonato de metilsulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 174.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.9657 |