Learn More
Anhídrido metanosulfónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468820
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468820 25 g 25 g
11410943 10 g 10 g
11420943 50 g 50 g
11430943 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11468820 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13328.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7143-01-3 | C2H6O5S2 | 174.19 g/mol
Methanesulfonic anhydride is used to prepare methylsulfonyl esters called as mesylates. It finds application in the reaction of aromatic alkylation. It reacts with dimethylsulfoxide to get sulfoxonium complex, which is a useful oxidizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido metanosulfónico se utiliza para preparar ésteres de metilsulfonilo llamados mesilatos. Se aplica en la reacción de la alquilación aromática. Reacciona con dimetilsulfóxido para obtener el complejo sulfoxonio, que es un agente oxidante útil.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Sensible a la humedad. Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7143-01-3
Fórmula molecular C2H6O5S2
Peso molecular (g/mol) 174.19
Número MDL MFCD00007556
Clave InChI IZDROVVXIHRYMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methanesulfonic anhydride, methanesulfonic acid, anhydride, mesyl anhydride, mesic anhydride, methanesulphonic anhydride, methane sulfonic acid anhydride, methanesulfonyl methanesulfonate, methane sulfonic anhydride, methanesulfonic acid, 1,1'-anhydride, methanesulfonic acid methylsulfonyl ester
PubChem CID 81560
Nombre IUPAC metansulfonato de metilsulfonilo
SMILES CS(=O)(=O)OS(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanesulfonic anhydride
Punto de fusión 65°C to 69°C
Punto de ebullición 125°C (4 mmHg)
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 972316
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanesulfonic anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanesulfonic anhydride