Learn More
Anhídrido metanosulfónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10066043 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 GR
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10066043 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10045613 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10485125 100 g Frasco de vidrio 100 GR
11994561 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10066043 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 348760250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7143-01-3 | C2H6O5S2 | 174.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7143-01-3
Fórmula molecular C2H6O5S2
Peso molecular (g/mol) 174.18
Clave InChI IZDROVVXIHRYMH-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanesulfonic anhydride
Punto de fusión 69.0°C to 70.0°C
Color Gris a blanco
Punto de ebullición 125.0°C (4.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Sinónimo methanesulfonic anhydride, methanesulfonic acid, anhydride, mesyl anhydride, mesic anhydride, methanesulphonic anhydride, methane sulfonic acid anhydride, methanesulfonyl methanesulfonate, methane sulfonic anhydride, methanesulfonic acid, 1,1'-anhydride, methanesulfonic acid methylsulfonyl ester
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
SMILES CS(=O)(=O)OS(=O)(=O)C
Nombre IUPAC metansulfonato de metilsulfonilo
PubChem CID 81560
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo, cristales y trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanesulfonic anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.