Learn More
Ácido metanosulfónico, TRC
Código de producto. 30008451
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30008451 250 mL 250 ml
30007379 100 mL 100 ml
30005510 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008451 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM225940250ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-75-2
Fórmula molecular C H4 O3 S
Peso molecular (g/mol) 96.11
Sinónimo Methanesulfonic Acid, Lutropur MSA, Lutropure MAS, MCAT 1201, Mesylic acid, Methylsulfonic acid, NSC 3718, Scaleva
Nombre IUPAC ácido metanosulfónico
SMILES CS(=O)(=O)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Methanesulfonic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mL
Fórmula InChI InChI=1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.9881
Porcentaje de pureza >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.