Learn More
Ácido metanosulfónico, sal sódica, cromatografía de pares de iones, Fisher Chemical
Código de producto. 10458410 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10458410 25 g Jarra para polvos de plástico 25 GR
1 options
Código de producto. 10458410 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/3876/46
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
CAS 2386-57-4
Color De crema a blanco
Forma física Sólido
Cantidad 25 g
Fórmula molecular CH3NaO3S
Número MDL 64389
Sinónimo sodium methanesulfonate, methanesulfonic acid sodium salt, methanesulfonic acid, sodium salt, sodium methanesulphonate, sodium mesylate, methylsulfonic acid sodium salt, 75-75-2 parent, sodium methyl sulfonate, methanesulfonic acid, sodium salt 1:1, sodium methylsulfonate
Clave InChI KKVTYAVXTDIPAP-UHFFFAOYSA-M
SMILES CS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;metanosulfonato
Peso molecular (g/mol) 118.082
PubChem CID 638112
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.09g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanesulfonic acid, sodium salt
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.