Learn More
Ácido metanosulfónico, sal de plata, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10412981 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10412981 25 g Frasco de vidrio 25 g
10127872 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10412981 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 419340250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2386-52-9 | CH3AgO3S | 202.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2386-52-9
Fórmula molecular CH3AgO3S
Peso molecular (g/mol) 202.97
Número MDL MFCD00064795
Clave InChI MLKQJVFHEUORBO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo silver methanesulfonate, silver methylsulfonate, silver methanesulphonate, methanesulfonic acid, silver salt, silver methanesulfonate, silver salt, silver i methanesulfonate, methanesulfonic acid, silver 1+ salt, silver methanesulfonate ag ch2so3, methylsulfonic acid silver salt, silvermesylate
PubChem CID 159658
Nombre IUPAC plata; metanosulfonato
SMILES CS(=O)(=O)[O-].[Ag+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanesulfonic acid, silver salt
Punto de fusión 252.0°C to 256.0°C
Nombre de nota 99%
Color Beige a blanco o gris
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Fórmula lineal CH3SO3Ag
Beilstein 04,4
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.97
Porcentaje de pureza 99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methanesulfonic acid, silver salt
Avvertenza
  • Atención
Categoria di pericolo
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.