Learn More
Ácido metanosulfónico, puro, solución al 70 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10235030 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
5 L
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ML
5 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10235030 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10646132 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10455555 5 L Frasco de plástico 5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10235030 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125620010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.30€
    82.65€ / 1 litros
    Ahorro 15.65€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 75-75-2 | CH4O3S | 96.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-75-2
Fórmula molecular CH4O3S
Peso molecular (g/mol) 96.1
Número MDL MFCD00007518
Clave InChI AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane
PubChem CID 6395
ChEBI CHEBI:27376
Nombre IUPAC ácido metanosulfónico
SMILES CS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanesulfonic acid
Nombre de nota 70% Solution in Water
Punto de fusión -54.0°C
Densidad 1.3500g/mL
Temperatura de inflamación >110°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3SO3H
Índice de refracción 1.4130 to 1.4150
Cantidad 1 L
Beilstein 04, 4
Fieser 01,666; 02,270; 04,326; 10,256; 11,321; 12,212; 13,176
Índice Merck 15, 6026
Gravedad específica 1.35
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,insoluble in hexane and methylcyclopentane,1.50wt% benzene- 0.23wt% in o-chlorotoluene (26°C),0.38wt% toluene- 0.47wt% in ethyl disulfide (26&de
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.1
Porcentaje de pureza 69.5 to 70.5%
Grado Pure
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanesulfonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.