Learn More
Ácido metanosulfónico (CH3SO3H), VHG™
Código de producto. 30003050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30003050 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 30003050 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGJMSA500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Ácido metanosulfónico (CH3SO3H)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanesulfonic Acid
CAS 75-75-2
Métodos Cromatografía iónica
Nombres de analitos o componentes Methanesulfonic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C H4 O3 S
Sinónimo Methanesulfonic Acid, Lutropur MSA, Lutropure MAS, MCAT 1201, Mesylic acid, Methylsulfonic acid, NSC 3718, Scaleva
Fórmula InChI InChI=1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
SMILES CS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC ácido metanosulfónico
Solvent or Matrix CH3SO3H
Peso molecular (g/mol) 96.11
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 95,9881 g/mol