Learn More
Ácido metansulfónico, BAKER™, J.T.Baker™
Código de producto. 15558814 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
0.50 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15558814 500 g 0.50 Kg
1 options
Código de producto. 15558814 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor P68407
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Grado de productos químicos que se usan en un laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanesulfonic Acid
CAS 75-75-2
Temperatura de inflamación 189.00°C
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Fórmula molecular CH4O3S
Cantidad 500 g
Gravedad específica 1L = 1.48kg
Sinónimo methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane
Clave InChI AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC ácido metanosulfónico
Peso molecular (g/mol) 96.1
PubChem CID 6395
ChEBI CHEBI:27376
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.1