Learn More
Ácido metanosulfónico, 99+ %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10336910 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
5 LT
5 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10336910 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10346910 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10765581 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10002923 5 L Tambor de plástico 5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10336910 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125610050
Desde productos químicos hasta cromatografía
Usar código promocional 27991
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 75-75-2 | CH4O3S | 96.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-75-2
Fórmula molecular CH4O3S
Peso molecular (g/mol) 96.1
Número MDL MFCD00007518
Clave InChI AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane
PubChem CID 6395
ChEBI CHEBI:27376
Nombre IUPAC ácido metanosulfónico
SMILES CS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanesulfonic acid
Punto de fusión 19.0°C
Densidad 1.4810g/mL
Punto de ebullición 167.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 189°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3SO3H
Índice de refracción 1.4252 to 1.4315
Cantidad 5 mL
Beilstein 04, 4
Fieser 01,666; 02,270; 04,326; 10,256; 11,321; 12,212; 13,176
Índice Merck 15, 6026
Gravedad específica 1.481
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and ethanol, insoluble in hexane and methylcyclopentane, 1.50wt% benzene -0.23wt% 0-chlorotoluene (26-28°C), 0.38wt% toluene -0.47wt% ethyl disulfide (26-28°C)
Viscosidad 11.6 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.1
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanesulfonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.