Learn More
Ácido metanosulfónico, + 98 %, para la hidrólisis de proteínas con pérdidas reducidas de TRP, Fisher Chemical
Código de producto. 10151670 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10151670 100 g Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 100 GR
1 options
Código de producto. 10151670 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/3874/48
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 75-75-2
Punto de fusión 19°C
Color Incolora
pH 1
Punto de ebullición 167°C
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Fórmula molecular CH4O3S
Número MDL 7518
Cantidad 100 g
Sinónimo methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane
Clave InChI AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC ácido metanosulfónico
Peso molecular (g/mol) 96.1
PubChem CID 6395
ChEBI CHEBI:27376
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.1g/mol
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanesulfonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.