Learn More
Solución acuosa al 70 % de ácido metanosulfónico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11403398 100 mL 100 ml
11413398 500 mL 500 ml
11423398 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11403398 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17803.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-75-2 | CH4O3S | 96.1 g/mol
Methane sulfonic acid 70% solution is used virtually in all electronic applications involving tin or tin-alloy plating from non fluoborate systems. It replaces phosphoric acid in detergent formulations, thereby helping to avoid environmental phosphate pollution. It is used in the preparation of polyaniline/graphene nanocomposites, which enhances its thermal and electrical properties. It is utilized for electropolishing of aluminum as well as in electroplating of noble metals like gold, platinum, palladium and their alloys.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La solución del 70% de ácido metanosulfónico se utiliza virtualmente en todas las aplicaciones electrónicas en las que se utiliza estaño o chapado con aleación de estaño de sistemas sin fluoborato. Sustituye el ácido fosfórico en formulaciones de detergentes, y evita la contaminación ambiental por fosfatos. Se utiliza en la preparación de nanocompuestos de polianilina/grafeno para mejorar sus propiedades térmicas y eléctricas. Se utiliza para el electropulido de aluminio, así como en el electrochapado de metales nobles como el oro, platino, paladio y sus aleaciones.
Solubilidad
Miscible con agua. Ligeramente miscible con benceno y tolueno. No miscible con parafinas.
Notas
Sensible a la luz y al calor. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con aminas, agentes reductores fuertes, éter de vinilo etílico, ácido fluorhídrico, agentes oxidantes fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-75-2
Fórmula molecular CH4O3S
Peso molecular (g/mol) 96.1
Número MDL MFCD00007518
Clave InChI AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane
PubChem CID 6395
ChEBI CHEBI:27376
Nombre IUPAC ácido metanosulfónico
SMILES CS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanesulfonic acid
Densidad 1.32
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.415
Cantidad 100 mL
Número UN UN2586
Índice Merck 14,5954
Información de solubilidad Miscible with water. Slightly miscible with benzene and toluene. Immiscible with paraffins.
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.1
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. ac. al 70%