Learn More
Éster de Ácido Metanosulfónico 3-(3-Trifluorometilfenil)propilo, TRC
Código de producto. 17905095
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17905095 50 mg 50 miligramos
17904925 25 mg 25 miligramos
17991005 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17905095 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22578050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21172-43-0
Fórmula molecular C11 H13 F3 O3 S
Peso molecular (g/mol) 282.28
Sinónimo Benzenepropanol, 3-(trifluoromethyl)-, 1-methanesulfonate, 1-Propanol, 3-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)-, methanesulfonate (8CI), Benzenepropanol, 3-(trifluoromethyl)-, methanesulfonate (9CI), 3-(3-Trifluoromethylphenyl)propyl methanesulfonate, Methanesulfonic acid 3-(3-trifluoromethylphenyl)propyl ester, 3-(trifluoromethyl)Benzenepropanal, Methanesulfonate, 1-Propanol, 3-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)-, Methanesulfonate, Benzenepropanol, 3-(trifluoromethyl)-, 1-Methanesulfonate
Nombre IUPAC 3-[3-(trifluorometil)fenil]metanosulfonato de propil
SMILES CS(=O)(=O)OCCCc1cccc(c1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanesulfonic Acid 3-(3-Trifluoromethylphenyl)propyl Ester
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13F3O3S/c1-18(15,16)17-7-3-5-9-4-2-6-10(8-9)11(12,13)14/h2,4,6,8H,3,5,7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.0537