Learn More
Metanosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methanesulfonamide |
| CAS | 3144-09-0 |
| Fórmula molecular | CH5NO2S |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Mesylamide, Methanesulfonic Amide, Methanesulphonamide, Methylsulfonamide, NSC 191039, NSC 271 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH5NO2S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H2,2,3,4) |
| SMILES | CS(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | metansulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 95.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 95.0041 |