Learn More
Metansulfonamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10267460 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10267460 25 g Frasco de vidrio 25 g
11996861 100 g Frasco de vidrio 100 g
2 options
Código de producto. 10267460
Marca: Thermo Scientific Acros 296110250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3144-09-0 | CH5NO2S | 95.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3144-09-0
Fórmula molecular CH5NO2S
Peso molecular (g/mol) 95.12
Número MDL MFCD00007940
Clave InChI HNQIVZYLYMDVSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylsulfonamide, methane sulfonamide, methanesulphonamide, methansulfonamid, methyl sulfonamide, aminosulfane dioxide, methyl sulfonylamine, ch3so2nh2, mesylamine, methansulfonamide
PubChem CID 72879
Nombre IUPAC metansulfonamida
SMILES CS(N)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanesulfonamide
Punto de fusión 88.0°C to 92.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3SO2NH2
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales, polvo o escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanesulfonamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.