Learn More
Metanosulfonamida, 97+%
Código de producto. 11478820
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11478820 10 g 10 g
11488820 50 g 50 g
11498820 250 g 250 g
11424243 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11478820 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10885.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3144-09-0 | CH5NO2S | 95,12 g/mol
La metanosulfonamida reaccionará con cloruro de tionilo, cianatos, disulfuro de carbono y cetonas y aldehídos para preparar productos farmacéuticos, agentes abrillantadores y otras moléculas objetivo. También se utiliza en estudios biológicos para predecir la afinidad de unión y el modo de unión de complejos proteína-ligando.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El metanosulfonamida reaccionará con cloruro de tionilo, cianatos, disulfuro de carbono y cetonas y aldehídos para preparar fármacos, abrillantador y otras moléculas diana. También se utiliza en estudios biológicos para predecir la afinidad de unión y el modo de unión de los complejos de ligando de proteínas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en DMSO y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3144-09-0
Fórmula molecular CH5NO2S
Peso molecular (g/mol) 95.12
Número MDL MFCD00007940
Clave InChI HNQIVZYLYMDVSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylsulfonamide, methane sulfonamide, methanesulphonamide, methansulfonamid, methyl sulfonamide, aminosulfane dioxide, methyl sulfonylamine, ch3so2nh2, mesylamine, methansulfonamide
PubChem CID 72879
Nombre IUPAC metansulfonamida
SMILES CS(N)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanesulfonamide
Punto de fusión 87°C to 93°C
Cantidad 10 g
Beilstein 1740835
Información de solubilidad Slightly soluble in DMSO and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.13
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanesulfonamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanesulfonamide
RU– Solo para uso en investigación