Learn More
Sal sódica de ácido metanosulfínico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11327736 1 g 1 g
11337736 5 g 5 g
11347736 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11327736 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11360.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 20277-69-4 | CH3NaO2S | 102.083 g/mol
Methanesulfinic acid sodium salt is used in the preparation of alkyl methyl sulfone and methyl bis(4-tolyl)sulfoniumtrifluoromethanesulfonate. It is also employed in the synthesis of two sulfonyl type reversible addition-fragmentation transfer (RAFT) agents such as benzyl methylsulfonyldithioformate and benzyl phenylsulfonyldithioformate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal sódica de ácido metanesulfinico se utiliza en la preparación de sulfuro de metilo de alquilo y bis(4-tolil)sulfoniotrifluorometanosufonato. También se emplea en la síntesis de dos agentes reversibles de transferencia de adición-fragmentación (RAFT) de tipo sulfonilo, como el metilsulfonilditioformato de bencilo y el fenilsulfonilditioformato de bencilo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20277-69-4
Fórmula molecular CH3NaO2S
Peso molecular (g/mol) 102.083
Número MDL MFCD00040392
Clave InChI LYPGDCWPTHTUDO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium methanesulfinate, sodium methanesulphinate, methanesulfinic acid sodium salt, sodium methylsulfinate, methanesulfinic acid, sodium salt, sodium methane sulfinate, methanesulfinicacidsodiumsalt, methanesulphinic acid sodium salt, methane sulfinic acid sodium salt, meso2na
PubChem CID 2733271
Nombre IUPAC sodio;metanosulfinato
SMILES CS(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanesulfinic acid sodium salt
Punto de fusión 227°C to 230°C
Fórmula lineal CH3SO2Na
Cantidad 1 g
Beilstein 3565430
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.09
Porcentaje de pureza 95%