Learn More
Ácido metanosulfínico, sal sódica, 85%
Código de producto. 11985741 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
10 GR
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11985741 50 g Frasco de vidrio 50 g
10714194 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10443105 10 g Frasco de vidrio 10 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11985741 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 392960500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    466.00€
    437.00€ / 50 g
    Ahorro 29.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 20277-69-4 | CH3NaO2S| 102,09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20277-69-4
Fórmula molecular CH3NaO2S
Peso molecular (g/mol) 102.09
Clave InChI LYPGDCWPTHTUDO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium methanesulfinate, sodium methanesulphinate, methanesulfinic acid sodium salt, sodium methylsulfinate, methanesulfinic acid, sodium salt, sodium methane sulfinate, methanesulfinicacidsodiumsalt, methanesulphinic acid sodium salt, methane sulfinic acid sodium salt, meso2na
PubChem CID 2733271
Nombre IUPAC sodio;metanosulfinato
SMILES CS(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanesulfinic acid, sodium salt
Punto de fusión 222.0°C to 226.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 85%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3SO2Na
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.09
Porcentaje de pureza 85%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación