Learn More
Ácido metano disulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methane Disulfonic Acid |
| CAS | 503-40-2 |
| Fórmula molecular | CH4O6S2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Methionic Acid, Methylenedisulfonic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH4O6S2/c2-8(3,4)1-9(5,6)7/h1H2,(H,2,3,4)(H,5,6,7) |
| SMILES | OS(=O)(=O)CS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido metanodisulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 176.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.9449 |