Learn More
Diacetato de metandriol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methandriol Diacetate |
| CAS | 2061-86-1 |
| Fórmula molecular | C24H36O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 17-Methyl-androst-5-ene-3beta,17beta-diol Diacetate, (3beta,17beta)-17-Methylandrost-5-ene-3,17-diol Diacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H36O4/c1-15(25)27-18-8-11-22(3)17(14-18)6-7-19-20(22)9-12-23(4)21(19)10-13-24(23,5)28-16(2)26/h6,18-21H,7-14H2,1-5H3/t18-,19+,20-,21-,22-,23-,24-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@]4(C)OC(=O)C)[C@@H]3CC=C2C1 |
| Nombre IUPAC | acetato de [(3S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-acetiloxi-10,13,17-trimetil-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 388.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 388.2614 |