Learn More
Metamidofos 100 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318311
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30318311 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30318311 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14980000AC100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methamidophos
CAS 10265-92-6
Nombres de analitos o componentes Methamidophos
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C2 H8 N O2 P S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Methamidophos
Fórmula InChI InChI=1S/C2H8NO2PS/c1-5-6(3,4)7-2/h1-2H3,(H2,3,4)
SMILES COP(=O)(N)SC
Nombre IUPAC [amino(metilsulfanilo)fosforil]oxitometano
Solvent or Matrix Acetone
Peso molecular (g/mol) 141.13
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.0013 g/mol