Learn More
Metaliltri-n-butiltin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11329016 5 g 5 g
11319016 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11329016 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20186.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 67883-62-9 | C16H34Sn | 345.158 g/mol
Used as a methallylating reagent. Also used as a sole curative. It is used as a primary and secondary intermediates in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como reactivo de metalilación. También se utiliza como único curativo. Se utiliza como intermedio primario y secundario en productos farmacéuticos.
Solubilidad
Completamente miscible con agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67883-62-9
Fórmula molecular C16H34Sn
Peso molecular (g/mol) 345.158
Número MDL MFCD03425867
Clave InChI CYIUFVYZGOCGEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methallyltri-n-butyltin, tributyl 2-methylallyl stannane, stannane, tributyl 2-methyl-2-propenyl, tributyl 2-methylprop-2-en-1-yl stannane, methallyltributyltin, 2-methylallyltributyltin, 2-methylallyl tributyltin, methallyltri-n-butylstannane, methallyltri-n-butylin, 2-methylallyl-tributylstannane
PubChem CID 11013379
Nombre IUPAC tributil(2-metilprop-2-enil)estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC(=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methallyltri-n-butyltin
Índice de refracción 1.4875
Cantidad 5 g
Número UN UN2788
Información de solubilidad Fully miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.16
Porcentaje de pureza 98%