Learn More
Éter fenílico de metalilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420467
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11420467 25 g 25 g
11410467 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11420467
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22369.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5820-22-4 | C10H12O | 148.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5820-22-4
Fórmula molecular C10H12O
Peso molecular (g/mol) 148.21
Número MDL MFCD00008597
Clave InChI LECDNXOCIPRJNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methallyl phenyl ether, 2-methylallyloxy benzene, ether, 2-methylallyl phenyl, benzene, 2-methyl-2-propenyl oxy, 2-methylallyl phenyl ether, 2-methylprop-2-en-1-yl oxy benzene, 2-methyl-2-propen-1-yl oxy benzene, phenyl-methallyl ether, acmc-1b20w
PubChem CID 79893
Nombre IUPAC 2-metilprop-2-enoxibenceno
SMILES CC(=C)COC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methallyl phenyl ether
Densidad 0.964
Punto de ebullición 204°C
Temperatura de inflamación 77°C (171°F)
Índice de refracción 1.515
Cantidad 25 g
Beilstein 1933868
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.21
Porcentaje de pureza 96%