Learn More
Éter fenílico de metalilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11410467 5 g 5 g
11420467 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22369.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5820-22-4 | C10H12O | 148.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5820-22-4
Fórmula molecular C10H12O
Peso molecular (g/mol) 148.21
Número MDL MFCD00008597
Clave InChI LECDNXOCIPRJNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methallyl phenyl ether, 2-methylallyloxy benzene, ether, 2-methylallyl phenyl, benzene, 2-methyl-2-propenyl oxy, 2-methylallyl phenyl ether, 2-methylprop-2-en-1-yl oxy benzene, 2-methyl-2-propen-1-yl oxy benzene, phenyl-methallyl ether, acmc-1b20w
PubChem CID 79893
Nombre IUPAC 2-metilprop-2-enoxibenceno
SMILES CC(=C)COC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methallyl phenyl ether
Densidad 0.964
Punto de ebullición 204°C
Temperatura de inflamación 77°C (171°F)
Índice de refracción 1.515
Cantidad 5 g
Beilstein 1933868
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.21
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methallyl phenyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (2-Methylallyloxy)benzene