Learn More
Metaliburo, LoGiCal
Código de producto. 30460329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460329 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460329 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3140.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methallibure
CAS 926-93-2
Nombres de analitos o componentes Methallibure
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H14 N4 S2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,2-Hydrazinedicarbothioamide, N1-methyl-N2-(1-methyl-2-propen-1-yl)-, 1,2-Hydrazinedicarbothioamide, N-methyl-N'-(1-methyl-2-propenyl)- (9CI), Biurea, 1-methyl-6-(1-methylallyl)-2,5-dithio- (7CI,8CI), 1-Methyl-6-(1-methylallyl)-2,5-dithiobiurea, 1-Methyl-6-(1-methylallyl)dithiobiurea, 1-[(α-Methylallyl)thiocarbamoyl]-2-(methylthiocarbamoyl)hydrazine, AY 61122, Aimax, ICI 33828, Metallibure, Methallibure, N-[(1-Methylallyl)thiocarbamoyl]-N'-(methylthiocarbamoyl)hydrazine, NSC 69536, Turisynchron
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14N4S2/c1-4-5(2)9-7(13)11-10-6(12)8-3/h4-5H,1H2,2-3H3,(H2,8,10,12)(H2,9,11,13)
Tipo de solución Neat
SMILES CNC(=S)NNC(=S)NC(C)C=C
Nombre IUPAC 1-but-3-en-2-il-3-(metilcarbamotioilamino)tiourea
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 218.34
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.066 g/mol