Learn More
Metaciclina, TRC
Código de producto. 30136353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136353 50 mg 50 miligramos
30132938 100 mg 100 miligramos
17911495 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136353 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM25878850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 914-00-1
Fórmula molecular C22H22N2O8
Peso molecular (g/mol) 442.4
Sinónimo 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methylene-1,11-dioxo-, (4S,4aR,5S,5aR,12aS)-, 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methylene-1,11-dioxo- (8CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methylene-1,11-dioxo-, [4S-(4α,4aα,5α,5aα,12aα)]-, (4S,4aR,5S,5aR,12aS)-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methylene-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide, 4-Dimethylamino-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methylene-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide, 6-Demethyl-6-deoxy-5-hydroxy-6-methylenetetracycline, 6-Deoxy-6-methylene-6-demethyl-5-hydroxytetracycline, 6-Methylene-5-hydroxytetracycline, 6-Methyleneoxytetracycline, Bialatan, GS 2876, Metacycline, Methacycline, Oxytetracycline, 6-methylene-, Rondomycin, Tri-methacycline
Nombre IUPAC (4S,4aR,5S,5aR,12aS)-4-(dimetilamino)-3,5,10,12,12a-pentahidroxi-6-metilideno-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahidrotraceno-2-carboxamida
SMILES CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H]3C(=C)c4cccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methacycline HCl
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22N2O8/c1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29/h4-6,10,14-15,17,25,27-29,32H,1H2,2-3H3,(H2,23,31)/t10-,14-,15+,17+,22+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.1376