Learn More
Cloruro de metacriloilo, 95 %, contiene 200 ppm MEHQ como estabilizador, AcroSeal™, ACROS Organics™
Código de producto. 10347730 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10347730 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10655222 1 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 1 LT
2 options
Código de producto. 10347730
Marca: Thermo Scientific Acros 168661000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 920-46-7
Clave InChI VHRYZQNGTZXDNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methacryloyl chloride, methacryloylchloride, methacrylyl chloride, 2-methyl-2-propenoyl chloride, methacryl chloride, methacrylic chloride, methacrylic acid chloride, 2-propenoyl chloride, 2-methyl, 2-methylpropenoyl chloride, methylacryloyl chloride
PubChem CID 13528
Nombre IUPAC cloruro de 2-metilprop-2-enoilo
SMILES CC(=C)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methacryloyl chloride
Nombre de nota 97%
Punto de fusión -60.0°C
Densidad 1.0760g/mL
Punto de ebullición 95.0°C to 96.0°C
Temperatura de inflamación 2°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C4H5ClO
Fórmula lineal H2C=C(CH3)COCl
Índice de refracción 1.4447
Cantidad 100 mL
Beilstein 02,II,394
Gravedad específica 1.076
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in most common inert organic solvents,like ether,acetone and chloroform
Estabilizante 200ppm MEHQ max.
Peso molecular (g/mol) 104.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.54
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methacryloyl chloride, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.