Learn More
Anhídrido metacrílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methacrylic Anhydride |
| CAS | 760-93-0 |
| Fórmula molecular | C8H10O3 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Bis(methacrylic acid) anhydride, Dimethacrylic acid anhydride, Methacrylic acid anhydride, Methacryloyl anhydride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O3/c1-5(2)7(9)11-8(10)6(3)4/h1,3H2,2,4H3 |
| SMILES | CC(=C)C(=O)OC(=O)C(=C)C |
| Nombre IUPAC | 2-metilprop-2-enoil 2-metilprop-2-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 154.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.063 |