Learn More
Éster metílico del ácido metacrílico, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30312154 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30312154 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DRECA14971770100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methacrylic acid-methyl ester
CAS 80-62-6
Nombres de analitos o componentes Methacrylic acid-methyl ester
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C5 H8 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Basic Butylated Methacrylate Copolymer Imp. B (EP), Methacrylic acid methyl ester (6CI,8CI), Methacrylic acid, methyl ester (7CI), 2-(Methoxycarbonyl)-1-propene, 2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester, ACR-PA 20, Acryester M, Acryester MMA, Acryloid HT 100, DL 101, Light Ester M, MMA, Methyl 2-methacrylate, Methyl 2-methyl-2-propenoate, Methyl 2-methylacrylate, Methyl isobutenoate, Methyl methacrylate, NSC 4769, Paraloid HT 100, Pegalan, TEB 3K, Three bond 3057J, Basic Butylated Methacrylate Copolymer Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3
SMILES COC(=O)C(=C)C
Nombre IUPAC metil 2-metilprop-2-enoato
Peso molecular (g/mol) 100.12
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 100,0524 g/mol