Learn More
Ácido metacrílico-d6 (estabilizado con hidroquinona), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methacrylic Acid-d6 |
| CAS | 92140-95-9 |
| Fórmula molecular | C4 D6 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-Propenoic-3,3-d2 acid-d, 2-(methyl-d3)- (9CI, ACI), 2-(Methyl-d3)-2-propenoic-3,3-d2 acid-d (ACI), Methacrylic Acid-d6, Methacrylic Acid-D6, α-Methylacrylic acid-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O2/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H,5,6)/i1D2,2D3/hD |
| SMILES | [2H]OC(=O)C(=C([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 3,3-dideuterio-2-(trideuteriometil)prop-2-enoato de deuterio |
| Peso molecular (g/mol) | 92.1262 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 92.0744 |