Learn More
Methacrylic acid, 99%, stab. with 100-250ppm hydroquinone or 4-methoxyphenol
Código de producto. 11464563
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464563 500 g 500 g
11474563 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11464563 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11543.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79-41-4 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Applications
Methacrylic acid is used as a monomer to prepare polymers. It acts a precursor for the preparation methyl methacrylate, N-substituted methacryl amides, methacrylamide, N-substituted methacryl amides and acryloyl chloride. It enhances the adhesion of surface coatings and adhesives. It acts as auxiliaries for the textile industry. It is involved in the preparation of poly(methacrylic acid)/montmorillonite nanocomposites, which finds application in the leather tanning process.
Solubility
Miscible with warm water, chloroform, ethanol, ether and organic solvents.
Notes
Incompatible with amines, strong bases, strong acids, oxidizing agents and peroxides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-41-4
Fórmula molecular C4H6O2
Peso molecular (g/mol) 86.09
Número MDL MFCD00002651
Clave InChI CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methacrylic acid, 2-methylacrylic acid, 2-propenoic acid, 2-methyl, methylacrylic acid, 2-methylpropenoic acid, 2-methyl-2-propenoic acid, alpha-methacrylic acid, alpha-methylacrylic acid, 2-methylenepropionic acid, acrylic acid, 2-methyl
PubChem CID 4093
ChEBI CHEBI:25219
Nombre IUPAC ácido 2-metilprop-2-enoico
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methacrylic acid
Nombre de nota Stabilized with 100 to 250ppm hydroquinone or 4-methoxyphenol
Punto de fusión 16°C
Densidad 1.015
pH 2.0 to 2.2
Punto de ebullición 163°C
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Olor Acrid
Índice de refracción 1.431
Cantidad 500 g
Número UN UN2531
Beilstein 1719937
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Índice Merck 14,5941
Información de solubilidad Miscible with warm water,chloroform,ethanol,ether and organic solvents.
SMILES CC(=C)C(=O)O
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.09
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methacrylic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methacrylic acid