Learn More
Metacrilamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methacrylamide |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7NO/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H2,5,6) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 85.0528 |