Learn More
Metacrilamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Methacrylamide is a reagent used in the production of polymers and copolymers. It is also used as a raw material in the production of chemicals for industrial and professional use such as textiles, leather, fur, bulk, large scale chemicals (including petroleum products), fine chemicals, formulation [mixing] of preparations and/or re-packaging (excluding alloys), building and construction work, electricity, steam, gas, water supply and sewage treatment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La metacrilamida es un reactivo utilizado en la producción de polímeros y copolímeros. También se utiliza como materia prima en la producción de productos químicos para uso industrial y profesional, como textiles, cuero, pieles, productos químicos a gran escala (incluidos los derivados del petróleo), productos químicos finos, formulación [mezcla] de preparados y/o reenvasado (excluidas las aleaciones), construcción y trabajo de construcción, electricidad, vapor, gas, abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales.
Solubilidad
Soluble en agua (202 g/l a 20 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Methacrylamide |
| Punto de fusión | 107°C to 112°C |
| Densidad | 1.115 |
| Punto de ebullición | 215°C |
| Cantidad | 500 g |
| Beilstein | 605397 |
| Información de solubilidad | Soluble in water (202g/L at 20°C). |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 85.11 |
| Porcentaje de pureza | 98% |