Learn More
Metacrilamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11308116 100 g 100 g
11318116 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11308116 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15013.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 79-39-0 | C4H7NO | 85.106 g/mol
Methacrylamide is a reagent used in the production of polymers and copolymers. It is also used as a raw material in the production of chemicals for industrial and professional use such as textiles, leather, fur, bulk, large scale chemicals (including petroleum products), fine chemicals, formulation [mixing] of preparations and/or re-packaging (excluding alloys), building and construction work, electricity, steam, gas, water supply and sewage treatment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La metacrilamida es un reactivo utilizado en la producción de polímeros y copolímeros. También se utiliza como materia prima en la producción de productos químicos para uso industrial y profesional, como textiles, cuero, pieles, productos químicos a gran escala (incluidos los derivados del petróleo), productos químicos finos, formulación [mezcla] de preparados y/o reenvasado (excluidas las aleaciones), construcción y trabajo de construcción, electricidad, vapor, gas, abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales.
Solubilidad
Soluble en agua (202 g/l a 20 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-39-0
Fórmula molecular C4H7NO
Peso molecular (g/mol) 85.106
Número MDL MFCD00008018
Clave InChI FQPSGWSUVKBHSU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methacrylamide, 2-methylacrylamide, methacrylic amide, methacrylic acid amide, 2-propenamide, 2-methyl, 2-methylpropenamide, methacryamide, methylacrylic amide, mhoromer bm801, alpha-methyl acrylic amide
PubChem CID 6595
ChEBI CHEBI:51759
Nombre IUPAC 2-metilprop-2-enamida
SMILES CC(=C)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methacrylamide
Punto de fusión 107°C to 112°C
Densidad 1.115
Punto de ebullición 215°C
Cantidad 100 g
Beilstein 605397
Información de solubilidad Soluble in water (202g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.11
Porcentaje de pureza 98%