Learn More
Thermo Scientific Chemicals Metacrilamida, 98 %, extra pura
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methacrylamide |
| Nombre de nota | 98% |
| Punto de fusión | 108.0°C to 112.0°C |
| Color | Blanco a amarillo |
| Punto de ebullición | 215.0°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | H2C=C(CH3)CONH2 |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Methacrylamide
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.