Learn More
Thermo Scientific Chemicals Metacrilamida, 98 %, extra pura
Código de producto. 10366500 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10366500 250 g 250 g
10285240 500 g 500 g
10703075 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10366500 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 149202500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.25€
    28.65€ / 250 g
    Ahorro 6.60€
    18% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 79-39-0 | C4H7NO | 85.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-39-0
Fórmula molecular C4H7NO
Peso molecular (g/mol) 85.11
Número MDL MFCD00008018
Clave InChI FQPSGWSUVKBHSU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methacrylamide, 2-methylacrylamide, methacrylic amide, methacrylic acid amide, 2-propenamide, 2-methyl, 2-methylpropenamide, methacryamide, methylacrylic amide, mhoromer bm801, alpha-methyl acrylic amide
PubChem CID 6595
ChEBI CHEBI:51759
Nombre IUPAC 2-metilprop-2-enamida
SMILES CC(=C)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methacrylamide
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 108.0°C to 112.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 215.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=C(CH3)CONH2
Cantidad 250 g
Beilstein 02, II, 399
Información de solubilidad Solubility in water: 202g/L (20°C)
Punto de sublimación 0095.0°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.11
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methacrylamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.