Learn More
Metacolamina (estabilizada con hidroquinona al 1%), TRC
Código de producto. 30133844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133844 10 g 10 g
18032550 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133844 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM25880510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-85-3
Fórmula molecular C4 H6 O
Peso molecular (g/mol) 70.09
Sinónimo 2-Propenal, 2-methyl-, 2-Methyl-2-propenal (ACI), Methacrylaldehyde (8CI), 2-Formyl-1-propene, 2-Methacrolein, 2-Methyl-2-propen-1-al, 2-Methylacrolein, 2-Methylenepropanal, 2-Methylpropenal, Isobutenal, Methacrolein, Methacrylic aldehyde, Methylacrolein, Methylacrylaldehyde, NSC 8260, α-Methacrolein, α-Methylacrolein, α-Methylacrylaldehyde
Nombre IUPAC 2-metilprop-2-enal
SMILES CC(=C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methacrolein
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O/c1-4(2)3-5/h3H,1H2,2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.0419